3-Chlortoluol 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 41.9 EUR InStock
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Chlortoluol 97%
3-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000595
CAS-Nummer: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge