α-Chlor-3-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001632-25G 001632-100G
FLUO001632-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001632-25G FLUO001632-100G
α-Chlor-3-fluortoluol
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge