2-Chlor-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001597-1KG 001597-250G
FLUO001597-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO001597-1KG FLUO001597-250G
2-Chlor-4-fluortoluol
2-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 151.5…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.1972 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000572
CAS-Nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge