5-Chlor-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001743-5G 001743-25G 001743-100G
FLUO001743-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001743-5G FLUO001743-25G FLUO001743-100G
5-Chlor-2-fluortoluol
5-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 47 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00018504
CAS-Nummer: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge