3-Fluor-α,α,α-trichlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010681-1G 010681-5G
FLUO010681-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010681-1G FLUO010681-5G
3-Fluor-α,α,α-trichlortoluol
3-Fluor-α,α,α-trichlortoluol
Formel: C₇H₄Cl₃F
Siedepunkt: 119,4 °C (45 mmHg)
Dichte: 1,4408 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00042073
CAS-Nummer: 401-77-4
EINECS: 206-931-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge