4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002687-25G 002687-100G
FLUO002687-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO002687-25G FLUO002687-100G
4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270.55 g/mol
Siedepunkt: 250
Melting Pt: 56…58 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007068
CAS-Nummer: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge