4-Fluor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
006249-5G 006249-25G
FLUO006249-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006249-5G FLUO006249-25G
4-Fluor-2-iodtoluol
4-Fluor-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
MDL Number: MFCD00013709
CAS-Nummer: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge