2-Fluor-4-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
006247-10G 006247-50G
FLUO006247-10GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006247-10G FLUO006247-50G
2-Fluor-4-iodtoluol
2-Fluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22 °C
MDL Number: MFCD00001045
CAS-Nummer: 39998-81-7
EINECS: 254-740-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge