α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001195.25G 001195.100G
FLUO001195.25GEA 57 EUR InStock
FLUO001195.25G FLUO001195.100G
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1,887 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001049
CAS-Nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge