2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF624.5 006299-25G 006299-100G
CHMPCFF624.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF624.5 FLUO006299-25G FLUO006299-100G
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Siedepunkt: 99…110 °C (35 mmHg)
Melting Pt: 22…24 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00024576
CAS-Nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge