2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005811-5G 005811-10G 005811-1G
FLUO005811-5GEA 245 EUR InStock
FLUO005811-5G FLUO005811-10G FLUO005811-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
MDL Number: MFCD01631564
CAS-Nummer: 261951-78-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge