3-Iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001200.25G 001200.100G
FLUO001200.25GEA 37.8 EUR InStock
FLUO001200.25G FLUO001200.100G
3-Iodtoluol
3-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 27…28 °C
Dichte: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001050
CAS-Nummer: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge