2,4-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101397-5G 101397-100G
SIAL101397-5GEA 25 EUR InStock
SIAL101397-5G SIAL101397-100G
2,4-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67…70 °C
Dichte: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007172
CAS-Nummer: 121-14-2
EINECS: 204-450-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge