Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Butylphenol

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BTB10338.250 BTB10338.1
CHMPBTB10338.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB10338.250 MAYBBTB10338.1
4-Butylphenol
4-Butylphenol


Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23…24 °C
Dichte: 0,9717 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 121 °C
MDL Number: MFCD00041750
CAS-Nummer: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge