Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

07045.4700 07045.3700 07045.8500 07045.2700 07045.6700 07045.8900
KRAF07045.4700EA 81.3 EUR InStock
KRAF07045.4700 KRAF07045.3700 KRAF07045.8500 KRAF07045.2700 KRAF07045.6700 KRAF07045.8900
Toluol analytisches Reagens
Toluol


Formel: C₆H₅CH₃
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge