Octadecylbenzol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
124700010 124700100 124700500
ACRO124700010EA 39.2 EUR InStock
ACRO124700010 ACRO124700100 ACRO124700500
Octadecylbenzol 98%
Octadecylbenzol
Formel: C₂₄H₄₂
Siedepunkt: 249 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 32…36 °C
Dichte: 0,8546 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048500
CAS-Nummer: 4445-07-2
EINECS: 224-684-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge