α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007605-5G 007605-25G 007605-100G
FLUO007605-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO007605-5G FLUO007605-25G FLUO007605-100G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (60 mmHg)
Melting Pt: 30
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013558
CAS-Nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge