α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007607-5G 007607-25G 007607-100G
FLUO007607-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007607-5G FLUO007607-25G FLUO007607-100G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (0.4 mmHg)
Melting Pt: 31.5
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000403
CAS-Nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge