α-Benzoinoxim 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
105530250 105531000 105535000
ACRO105530250EA 46.6 EUR InStock
ACRO105530250 ACRO105531000 ACRO105535000
α-Benzoinoxim 98%
α-Benzoinoxim
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
Melting Pt: 150…155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004501
CAS-Nummer: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge