5-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AC12788DA AC12788EA AC12788.50
MAYBAC12788DAEA 0 EUR InStock
MAYBAC12788DA MAYBAC12788EA MAYBAC12788.50
5-Methyl-2-thenoesäure
5-Methyl-2-thenoesäure
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005439
CAS-Nummer: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136°C to 139°C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge