Benzylammoniumchlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
200540050 200541000
ACRO200540050EA 19 EUR InStock
ACRO200540050 ACRO200541000
Benzylammoniumchlorid 99%
Benzylammoniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012852
CAS-Nummer: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge