Desylbromid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
403170250 403170050
ACRO403170250EA 245 EUR InStock
ACRO403170250 ACRO403170050
Desylbromid 97%
Desylbromid
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Melting Pt: 53…58 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000136
CAS-Nummer: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge