2-Chlorethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 44.1 EUR InStock
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
2-Chlorethylammoniumchlorid 98%
2-Chlorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₇Cl₂N
Melting Pt: 140…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012887
CAS-Nummer: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge