4'-Benzyloxyacetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A18302.06 A18302.14
A18302.06EA 52.8 EUR InStock
A18302.06 A18302.14
4'-Benzyloxyacetophenon ≥98%
4'-Benzyloxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 54696-05-8 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 Melting Point: 91-92° Beilstein Reference: 1912124
Formel: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226.27 g/mol
Melting Pt: 91…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017247
CAS-Nummer: 54696-05-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge