4-Morpholinoanilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B20292.06 B20292.14
B20292.06EA 39.7 EUR InStock
B20292.06 B20292.14
4-Morpholinoanilin ≥98%
4-Morpholinoanilin
Purity: 98+% CAS No.: 2524-67-6 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 150957 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006169
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.23 g/mol
Melting Pt: 129…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006169
CAS-Nummer: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge