Allyloxytrimethylsilan 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H53443.06 H53443.14
H53443.06EA 24.2 EUR InStock
H53443.06 H53443.14
Allyloxytrimethylsilan 98%
Allyloxytrimethylsilan
Purity: 99% CAS No.: 18146-00-4 Molecular Formula: C6H14OSi Formula Weight: 130.26 Flash Point: 1°(34°F) Refractive Index: 1.397 Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1739517 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008643
Formel: C₆H₁₄OSi
MW: 130.26 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Dichte: 0.773
Flash-Pt: 1 °C (34 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008643
CAS-Nummer: 18146-00-4
EINECS: 242-031-4
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge