β-Phenylpropiophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L09173.09 L09173.18
L09173.09EA 104 EUR InStock
L09173.09 L09173.18
β-Phenylpropiophenon ≥98%
β-Phenylpropiophenon
Purity: 98% CAS No.: 1083-30-3 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 1910661
Formel: C₁₅H₁₄O
MW: 210.28 g/mol
Melting Pt: 68…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039563
CAS-Nummer: 1083-30-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge