4-Morpholinoanilin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB01373.1 BTB01373EA BTB01373.50
MAYBBTB01373.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB01373.1 MAYBBTB01373EA MAYBBTB01373.50
4-Morpholinoanilin
4-Morpholinoanilin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.23 g/mol
MDL Number: MFCD00006169
CAS-Nummer: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge