4'-Aminoacetophenonoxim
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S11428.1 S11428.10 S11428.50
MAYBS11428.1EA 0 EUR InStock
MAYBS11428.1 MAYBS11428.10 MAYBS11428.50
4'-Aminoacetophenonoxim
4'-Aminoacetophenonoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
CAS-Nummer: 38063-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge