2-(Ethylthio)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2635-5G BB-2635-25G BB-2635-1G
COBBBB-2635-5GEA 345 EUR InStock
COBBBB-2635-5G COBBBB-2635-25G COBBBB-2635-1G
2-(Ethylthio)phenylboronsäure
2-(Ethylthio)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂S
MW: 182.05 g/mol
MDL Number: MFCD03095256
CAS-Nummer: 362045-33-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge