2,3-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
TL00856.1 TL00856.10 TL00856.50
MAYBTL00856.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00856.1 MAYBTL00856.10 MAYBTL00856.50
2,3-Dimethylbenzoesäure
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 143…147 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002479
CAS-Nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge