(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001101-5G 001101-25G
FLUO001101-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO001101-5G FLUO001101-25G
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
MDL Number: MFCD00025548
CAS-Nummer: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge