Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003287-25G 003287-100G 003287-500G
FLUO003287-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO003287-25G FLUO003287-100G FLUO003287-500G
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
MDL Number: MFCD00001469
CAS-Nummer: 335-27-3
EINECS: 206-386-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge