3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004817-1G 004817-5G
FLUO004817-1GEA 87.9 EUR InStock
FLUO004817-1G FLUO004817-5G
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
MDL Number: MFCD00061287
CAS-Nummer: 178374-78-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge