3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006038-1G 006038-5G 006038-25G
FLUO006038-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006038-1G FLUO006038-5G FLUO006038-25G
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₁H₈F₆O
MDL Number: MFCD00009911
CAS-Nummer: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge