4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007538-1G 007538-5G
FLUO007538-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO007538-1G FLUO007538-5G
4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim
4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
MDL Number: MFCD00085175
CAS-Nummer: 56935-71-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge