2-Iod-3,3,3-trifluorpropen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010325-1G 010325-5G
FLUO010325-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010325-1G FLUO010325-5G
2-Iod-3,3,3-trifluorpropen
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₃H₂F₃I
MDL Number: MFCD02183571
CAS-Nummer: 107070-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge