4-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011008-1G 011008-5G
FLUO011008-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO011008-1G FLUO011008-5G
4-(Methylthio)phenylboronsäure
4-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂S
MDL Number: MFCD00093410
CAS-Nummer: 98546-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge