(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011157-50G 011157-10G
FLUO011157-50GEA 381 EUR InStock
FLUO011157-50G FLUO011157-10G
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäurehydrazid
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäurehydrazid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00051701
CAS-Nummer: 60075-23-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge