4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF239.10 017291-1G 017291-25G 017291-5G
CHMPCFF239.10EA 321 EUR InStock
CHMPCFF239.10 FLUO017291-1G FLUO017291-25G FLUO017291-5G
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.15 g/mol
MDL Number: MFCD00053042
CAS-Nummer: 22179-86-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge