3-Methylbenzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF268.5 CFF268.25 017315-5G 017315-10G
CHMPCFF268.5EA 532 EUR InStock
CHMPCFF268.5 CHMPCFF268.25 FLUO017315-5G FLUO017315-10G
3-Methylbenzamidoxim
3-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
MDL Number: MFCD00833266
CAS-Nummer: 40067-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge