4-Methylbenzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF269.5 CFF269.25 017316-5G 017316-10G
CHMPCFF269.5EA 532 EUR InStock
CHMPCFF269.5 CHMPCFF269.25 FLUO017316-5G FLUO017316-10G
4-Methylbenzamidoxim
4-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
MDL Number: MFCD00019952
CAS-Nummer: 19227-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge