2-Brom-6-methoxynaphthalin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023276-100G 023276-25G
FLUO023276-100GEA 137 EUR InStock
FLUO023276-100G FLUO023276-25G
2-Brom-6-methoxynaphthalin
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
MW: 237.1 g/mol
MDL Number: MFCD00004062
CAS-Nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge