N-Methylmorpholin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
224286-25G 224286-100G 224286-5G
SIAL224286-25GEA 126 EUR InStock
SIAL224286-25G SIAL224286-100G SIAL224286-5G
N-Methylmorpholin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge