Triethylaluminium 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252662-100ML 252662-800ML
SIAL252662-100MLEA 115 EUR InStock
SIAL252662-100ML SIAL252662-800ML
Triethylaluminium 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Formel: C₆H₁₅Al
MW: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 128
Melting Pt: -46.1
MDL Number: MFCD00009015
CAS-Nummer: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge