(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277541-10G 277541-1G
SIAL277541-10GEA 204 EUR InStock
SIAL277541-10G SIAL277541-1G
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-Farnesol
Formel: C₁₅H₂₆O
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 106-28-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge