2-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
348015-10G 348015-50G
SIAL348015-10GEA 130 EUR InStock
SIAL348015-10G SIAL348015-50G
2-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzylamin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
MDL Number: MFCD00075408
CAS-Nummer: 4403-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge