Trimethylaluminium 2 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379239-100ML 379239-800ML
SIAL379239-100MLEA 106 EUR InStock
SIAL379239-100ML SIAL379239-800ML
Trimethylaluminium 2 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Trimethylaluminium
Formel: C₃H₉Al
MW: 72.09 g/mol
Siedepunkt: 125
Melting Pt: 15
Dichte: 0.748
MDL Number: MFCD00008252
CAS-Nummer: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge