Triisobutylaluminium 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
423793-100ML 423793-800ML
SIAL423793-100MLEA 109 EUR InStock
SIAL423793-100ML SIAL423793-800ML
Triisobutylaluminium 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Triisobutylaluminium
Formel: C₁₂H₂₇Al
MDL Number: MFCD00008929
CAS-Nummer: 100-99-2
EINECS: 202-906-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge