Tetrabutylammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
438308-100ML 438308-500ML
SIAL438308-100MLEA 77.4 EUR InStock
SIAL438308-100ML SIAL438308-500ML
Tetrabutylammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium sulphate
Formel: C₃₂H₇₂N₂O₄S
MDL Number: MFCD00216632
CAS-Nummer: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge